Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Powder Chemistry Packs
Artikelnummer. 11707727
Skift visning
Type:
Ammoniak
Fosfat (ortho)
Jern (ferro)
Jern (i alt)
Klor (gratis)
Klor (i alt)
Kobber (gratis)
Mangan
Molybdat/molybdæn
Nitrit
Silica
Sulfat
Rækkevidde:
0,01 til 0,3 mg/LN
0,01 til 0,8 mg/LN
0,02 til 1,8 mg/L Fe
0,02 til 2 mg/l Cl2
0,02 til 3 mg/L Fe
0,05 til 5 mg/L Cu
0,06 til 2,5 mg/L PO4
0,1 til 18 mg/L Mn
0,5 til 66 mg/L MoO4
1 til 90 mg/L SiO2
5 til 100 mg/L SO4
Pakningsstørrelse:
100 tests
Hver
Pakke med 100
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Rækkevidde unitSize
11707727 Ammoniak 0,01 til 0,8 mg/LN Hver
11717727 Kobber (gratis) 0,05 til 5 mg/L Cu Hver
15159192 Molybdat/molybdæn 0,5 til 66 mg/L MoO4 Pakke med 100
11737727 Nitrit 0,01 til 0,3 mg/LN Hver
11747727 Mangan 0,1 til 18 mg/L Mn Hver
11712248 Silica 1 til 90 mg/L SiO2 Pakke med 100
11757727 Klor (gratis) 0,02 til 2 mg/l Cl2 Pakke med 100
11767727 Klor (i alt) 0,02 til 2 mg/l Cl2 Hver
11777727 Jern (ferro) 0,02 til 3 mg/L Fe Hver
11787727 Jern (i alt) 0,02 til 1,8 mg/L Fe Hver
11797727 Sulfat 5 til 100 mg/L SO4 100 tests
11707737 Fosfat (ortho) 0,06 til 2,5 mg/L PO4 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11707727 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. AC4P12
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2065.00 DKK
    1703.81 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.19 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå nemmere og renere målinger med færdigmålte og brugsklare pulverkemipakker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast Powder Pack Reagenser med Orion AQUAfast kolorimetre og Thermo Scientific Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre. Pulverpakkekemi opløses hurtigt i opløsning, er nemme at blande og kræver ikke en rørestav eller knusning. Hver pulverpakke har et hak til forenklet åbning af pose i laboratoriet eller i marken. Pulverpakningsreagenser måler aluminium, ammoniak, klor, kobber, cyanid, DEHA, jern, mangan, molybdat, nitrit, fosfat, silica og sulfat.
  • Svarende til andre udbredte og anerkendte kemier
  • Kompatibel med Orion™ AQUAfast™ Kolorimetre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ammoniak
EPA-godkendte metoder Spildevand: Standardmetoder 4500-NH 3 F-1997
Til brug med (udstyr) Orion AquaMate Vis og UV-Vis spektrofotometre, Orion AQUAfast AQ4000 Kolorimeter, Orion AQUAfast AQ3700 Kolorimeter
Inkluderer Sæt med 2: 200 ammoniak-salicylat-pulverpakker, 200 ammoniakcyanurat-pulverpakker
Emballage Powder Pack
Mængde 100 tests
Rækkevidde 0,01 til 0,8 mg/LN
Anbefalet tilbehør AQUAfast 24 mm runde hætteglas (kat. nr. AC2V24)
Testmetode Salicylat
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia Cyanurate Reagent F10
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyanurate,dihydrate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.