Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumionselektive elektroder
Artikelnummer. p-4529827
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelleelektrode
ISE måler
Kombinationselektrode
Type:
Halvcelleelektrode; Sølvring indikator
Kombinationselektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10282871
Brand: Thermo Scientific™ 931901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål kaliumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk.
Mål kaliumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Kalium elektroder.
  • Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper None
Oversigt Udskiftningsmodul til kalium-halvcelleelektrode 9319BN
Drift driftfri potentialer
Knudepunkt Sure-flow
Til brug med (udstyr) Halvcelleelektrode
Type Udskiftningsmodul
Parameter Potassium