Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumionselektive elektroder
Artikelnummer. 10757352
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
None
Til brug med (udstyr):
Combination Electrode
Half-Cell Electrode
ISE måler
Type:
Halvcelleelektrode; Sølvring indikator
Kombinationselektrode
Replacement Module
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10757352
Brand: Thermo Scientific™ 9719BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål kaliumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk.
Mål kaliumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Kalium elektroder.
  • Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC, vandtæt
Oversigt Kalium Sure-Flow-kombinationselektrode med vandtæt BNC-stik
Drift driftfri potentialer
Knudepunkt Fritflydende væskeforbindelse sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Kombinationselektrode
Parameter Potassium