Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Kaliumionselektive elektroder
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
None
Til brug med (udstyr):
Halvcelleelektrode
ISE måler
Kombinationselektrode
Type:
Halvcelleelektrode; Sølvring indikator
Kombinationselektrode
Udskiftningsmodul
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
Mål kaliumioner i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Kalium elektroder.
- Kalibreringsstandard Katalognummer: 0,1M KCl / 921906
- Påkrævet ISA-katalognummer: 931911
Spécification
Spécification
| Konnektortyper | None |
| Oversigt | Udskiftningsmodul til kalium-halvcelleelektrode 9319BN |
| Drift | driftfri potentialer |
| Knudepunkt | Sure-flow |
| Til brug med (udstyr) | Halvcelleelektrode |
| Type | Udskiftningsmodul |
| Parameter | Potassium |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu