Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning:
Ag/AgCl-fyldningsopløsning
AgCl-fyldningsopløsning
Fyldning
KCl-fyldningsopløsning
Natriummikroelektrodefyldning
Reference Indre Fyldning
Reference ydre fyldning
Surfaktant elektrodefyld, Ross Fylde
pH-elektrodefyldning
Mængde:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Pakke med 5
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodefyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder. Pakket som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker.
- Brug kun ROSS™ påfyldningsopløsning (810007) med ROSS™ og ROSS Ultra™ pH-elektroder for at forhindre beskadigelse af ROSS elektroder
- Når referenceelektroden med enkelt forbindelse (900100) eller referenceelektrode med dobbelt forbindelse (900200) bruges sammen med Orion-ionselektive elektroder (ISE), henvises til den anbefalede ISE-påfyldningsopløsning, der er angivet i ISE-brugervejledningen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fyldningsopløsning til pH-fri elektroder |
| Til brug med (udstyr) | No Cal pH Electrodes |
| Type | pH-elektrodepåfyldningsopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | Fyldning |
| Emballage | Se de enkelte komponenter |
| Mængde | 5 x 60 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Reference Filling Solution
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide,boric acid, iodine
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.