Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Artikelnummer. 12083363
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
Ag/AgCl Fill-opløsning
AgCl-fyldløsning
KCl Fyldløsning
Natrium mikroelektrodefyld
ROSS Elektrodefyldning
Reference Indre Fyld
Reference Ydre Fyld
pH-elektrodefyld
Mængde:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Pakke med 5
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type påfyldningsopløsning Mængde Pakningsstørrelse
12083363 ROSS Elektrodefyldning 5 x 60 ml Pakke med 5
11767787 pH-elektrodefyld 5 x 60 ml Pakke med 5
11777787 pH-elektrodefyld 1 x 60 ml Pakke med 5
12064502 Ag/AgCl Fill-opløsning 5 x 60 ml Pakke med 5
12034502 Reference Indre Fyld 5 x 60 ml 300ml
12044502 Reference Ydre Fyld 5 x 60 ml Pakke med 5
11797787 Natrium mikroelektrodefyld 1 x 60 ml Pakke med 5
11707797 AgCl-fyldløsning 5 x 60 ml Pakke med 5
11717797 pH-elektrodefyld 5 x 60 ml Pakke med 5
13499216 KCl Fyldløsning 5 x 60 ml Pakke med 5
11767797 KCl Fyldløsning 5 x 60 ml Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 12083363 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 810007
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Brug denne pH-elektrodepåfyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodefyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder. Pakket som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker.
  • Brug kun ROSS™ påfyldningsopløsning (810007) med ROSS™ og ROSS Ultra™ pH-elektroder for at forhindre beskadigelse af ROSS elektroder
  • Når referenceelektroden med enkelt forbindelse (900100) eller referenceelektrode med dobbelt forbindelse (900200) bruges sammen med Orion-ionselektive elektroder (ISE), henvises til den anbefalede ISE-påfyldningsopløsning, der er angivet i ISE-brugervejledningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Fyldningsopløsning til ROSS Ultra, ROSS , PerpHecT ROSS Elektroder
Til brug med (udstyr) ROSS Ultra, ROSS, PerpHecT ROSS Elektroder
Type pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning ROSS Elektrodefyldning
Emballage Flaske
Mængde 5 x 60 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.