Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Artikelnummer. 12034502
Type påfyldningsopløsning:
Ag/AgCl-fyldningsopløsning
AgCl-fyldningsopløsning
Fyldning
KCl-fyldningsopløsning
Natriummikroelektrodefyldning
Reference Indre Fyldning
Reference ydre fyldning
Surfaktant elektrodefyld, Ross Fylde
pH-elektrodefyldning
Mængde:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Pakke med 5
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 12034502
Brand: Thermo Scientific™ 900002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Brug denne pH-elektrodepåfyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodefyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder. Pakket som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker.
  • Brug kun ROSS™ påfyldningsopløsning (810007) med ROSS™ og ROSS Ultra™ pH-elektroder for at forhindre beskadigelse af ROSS elektroder
  • Når referenceelektroden med enkelt forbindelse (900100) eller referenceelektrode med dobbelt forbindelse (900200) bruges sammen med Orion-ionselektive elektroder (ISE), henvises til den anbefalede ISE-påfyldningsopløsning, der er angivet i ISE-brugervejledningen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Dobbelt Junction Sure-Flow referenceelektrode, indre kammer
Til brug med (udstyr) Double Junction Reference Electrode
Type pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning Reference Indre Fyldning
Emballage Flaske
Mængde 5 x 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Double Junction Inner Filling Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Potassium Nitrate, Potassium Chloride, Sodium Chloride, Naphthol Green B, SilverNitrate, Triton X-1
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.