Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning:
Ag/AgCl-fyldningsopløsning
AgCl-fyldningsopløsning
Fyldning
KCl-fyldningsopløsning
Natriummikroelektrodefyldning
Reference Indre Fyldning
Reference ydre fyldning
Surfaktant elektrodefyld, Ross Fylde
pH-elektrodefyldning
Mængde:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Pakke med 5
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodefyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder. Pakket som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker.
- Brug kun ROSS™ påfyldningsopløsning (810007) med ROSS™ og ROSS Ultra™ pH-elektroder for at forhindre beskadigelse af ROSS elektroder
- Når referenceelektroden med enkelt forbindelse (900100) eller referenceelektrode med dobbelt forbindelse (900200) bruges sammen med Orion-ionselektive elektroder (ISE), henvises til den anbefalede ISE-påfyldningsopløsning, der er angivet i ISE-brugervejledningen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fyldningsopløsning til pHuture pH-elektroder |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektroder og referenceelektroder, brug kun ROSS påfyldningsopløsning (810007) med ROSS™ og ROSS Ultra™ pH-elektroder for at forhindre beskadigelse af ROSS elektroder |
| Type | pH-elektrodepåfyldningsopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | Fyldning |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 1 x 60 ml |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.