Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning:
Ag/AgCl-fyldningsopløsning
AgCl-fyldningsopløsning
Fyldning
KCl-fyldningsopløsning
Natriummikroelektrodefyldning
Reference Indre Fyldning
Reference ydre fyldning
Surfaktant elektrodefyld, Ross Fylde
pH-elektrodefyldning
Mængde:
1 x 60 ml
5 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
300ml
Pakke med 5
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodefyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder. Pakket som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker.
- Only use ROSS filling solution (810007) with ROSS™ and ROSS Ultra™ pH electrodes to prevent damaging the ROSS electrodes
- When the single junction reference electrode (900100) or double junction reference electrode (900200) are used with Orion ion selective electrodes (ISE), refer to the recommended ISE filling solution listed in the ISE user guide
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Filling solution for TRIS Calomel, TRIS Calomel KNIpHE electrodes |
| Til brug med (udstyr) | TRIS Calomel, TRIS Calomel KNIpHE Electrodes |
| Type | pH Electrode Filling Solution |
| Type påfyldningsopløsning | pH-elektrodefyldning |
| Emballage | Bottle |
| Mængde | 5 x 60 ml |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.