Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodepåfyldningsopløsning
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodefyldningsopløsning med pH-elektroder og referenceelektroder. Pakket som fem 2 oz. (5 x 60 ml) flasker.
- Brug kun ROSS™ påfyldningsopløsning (810007) med ROSS™ og ROSS Ultra™ pH-elektroder for at forhindre beskadigelse af ROSS elektroder
- Når referenceelektroden med enkelt forbindelse (900100) eller referenceelektrode med dobbelt forbindelse (900200) bruges sammen med Orion-ionselektive elektroder (ISE), henvises til den anbefalede ISE-påfyldningsopløsning, der er angivet i ISE-brugervejledningen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Standard, Specialitet, PerpHecT Ag/AgCl, Single Junction Refillable Green og Micro pH-elektroder, ORP-elektroder |
| Til brug med (udstyr) | pH and Reference Electrodes |
| Type | pH-elektrodepåfyldningsopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | AgCl-fyldningsopløsning |
| Emballage | 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker |
| Mængde | 5 x 60 ml |
Sikkerhed og håndtering
- Ag/AgCl Reference Electrode Filling Solution
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- MIXTURE LIST-Contain: Silver Nitrate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.