Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Artikelnummer. p-4521256
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen Cal pletfjerningsmiddel
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se de enkelte komponenter
Pakningsstørrelse:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
Artikelnummer. 11722737
Brand: Thermo Scientific™ 510015
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektroderenseopløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsløsninger:
  • Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
  • Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2 oz. (60mL) Flaske med No Cal Stain Lifter Solution
Til brug med (udstyr) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Type pH elektrode rengøringsopløsning
Type påfyldningsopløsning Ingen Cal pletfjerningsmiddel
Til brug med (applikation) Løsninger genopretter den korrekte elektrodeydelse og forlænger elektrodens levetid
Emballage 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker
Mængde 60 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.