Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen Cal pletfjerningsmiddel
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se de enkelte komponenter
Pakningsstørrelse:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
Beskrivelse
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsløsninger:
- Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
- Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4 x 1 oz. (4 x 30 ml) flasker med renseopløsning A til proteinfjernelse, bæger og pipette |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| Type | pH elektrode rengøringsopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | Proteinfjernelse (A) |
| Til brug med (applikation) | Løsninger genopretter den korrekte elektrodeydelse og forlænger elektrodens levetid |
| Emballage | Se de enkelte komponenter |
| Mængde | 4 x 30 ml |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.