Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Artikelnummer. 11772787
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen Cal pletfjerningsmiddel
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se de enkelte komponenter
Pakningsstørrelse:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type påfyldningsopløsning Mængde unitSize
11772787 A, B, C, D Se de enkelte komponenter Pakke med 4
11722737 Ingen Cal pletfjerningsmiddel 60 ml 60ml
15304338 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11727777 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11737777 Fjernelse af bakterier (B) 4 x 60 ml Pakke med 4
11747777 Generel rengøring (C) 4 x 30 ml Pakke med 4
11757777 Fjernelse af olie og fedt (D) 4 x 60 ml Pakke med 4
11772168 Skylle 10 stk. Pakke med 10
11702188 Skylle 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11772787 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 900020
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektroderenseopløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsløsninger:
  • Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
  • Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Oversigt 1 flaske hver af rengøringsopløsningerne A, B, C og D; bæger og pipette
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type Rengøringsopløsningssæt
Type påfyldningsopløsning A, B, C, D
Til brug med (applikation) Løsninger genopretter den korrekte elektrodeydelse og forlænger elektrodens levetid
Emballage 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker
Mængde Se de enkelte komponenter
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.