Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen Cal pletfjerningsmiddel
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se de enkelte komponenter
Pakningsstørrelse:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
Beskrivelse
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsløsninger:
- Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
- Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 10 pakke poser til pH-elektrodeskylleopløsning |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| Type | pH-elektrode skylleopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | Skylle |
| Til brug med (applikation) | Løsninger genopretter den korrekte elektrodeydelse og forlænger elektrodens levetid |
| Emballage | Pung |
| Mængde | 10 stk. |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.