Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Artikelnummer. 11757777
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen Cal pletfjerningsmiddel
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ml
Se de enkelte komponenter
Pakningsstørrelse:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type påfyldningsopløsning Mængde unitSize
11757777 Fjernelse af olie og fedt (D) 4 x 60 ml Pakke med 4
11722737 Ingen Cal pletfjerningsmiddel 60 ml 60ml
11772787 A, B, C, D Se de enkelte komponenter Pakke med 4
15304338 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11727777 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11737777 Fjernelse af bakterier (B) 4 x 60 ml Pakke med 4
11747777 Generel rengøring (C) 4 x 30 ml Pakke med 4
11772168 Skylle 10 stk. Pakke med 10
11702188 Skylle 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11757777 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 900024
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektroderenseopløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsløsninger:
  • Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
  • Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Opløsning D 4 x 2 oz. (4 x 60 ml) flasker med rengøringsopløsning D til olie- og fedtfjernelse, bæger og pipette
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type pH elektrode rengøringsopløsning
Type påfyldningsopløsning Fjernelse af olie og fedt (D)
Til brug med (applikation) Løsninger genopretter den korrekte elektrodeydelse og forlænger elektrodens levetid
Emballage Flaske
Mængde 4 x 60 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH Cleaner D
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium lauryl sulphate, triton X-100, sodium phosphate dibasic, potassium dihydrogen phosphate, meth
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.