Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Beskrivelse
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
- Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
- Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 4 x 1 oz. (4 x 30 ml) Flasker med renseopløsning C til generel rengøring, bæger og pipette |
| Til brug med (udstyr) | pH-elektrode |
| Type | Rengøringsopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | Generel rengøring (C) |
| Til brug med (applikation) | Opløsninger genopretter korrekt elektrodeydelse og forlænger elektrodens brugstid |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 4 x 30 ml |
Sikkerhed og håndtering
- pH Cleaner C
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P321-Særlig behandling (se supplerende anvisninger vedrørende førstehjælp på denne etiket).
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric Acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.