Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Artikelnummer. 11727777
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen cal-pletteløfter
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ML (B, D), 30 ML (A, C)
60 ml
Unit Size:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type påfyldningsopløsning Mængde Unit Size
11727777 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11722737 Ingen cal-pletteløfter 60 ml 60ml
11772787 A, B, C, D 60 ML (B, D), 30 ML (A, C) Pakke med 4
15304338 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11737777 Fjernelse af bakterier (B) 4 x 60 ml Pakke med 4
11747777 Generel rengøring (C) 4 x 30 ml Pakke med 4
11757777 Fjernelse af olie og fedt (D) 4 x 60 ml Pakke med 4
11772168 Skylle 10 stk. Pakke med 10
11702188 Skylle 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 11727777 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 900021WA
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
View all promotions
 Begrænset vare
På lager
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektroderenseopløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsmidler:
  • Løsninger identificeres ved bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
  • Rengøringsopløsning A er til at fjerne proteinforurenende stoffer, rengøringsopløsning B er til fjernelse af bakterielle forurenende stoffer, rengøringsopløsning C er til generel rengøring og rengøringsopløsning D er til fjernelse af olie- og fedtforureninger
  • Flaskerne indeholder et lille bæger til opløsningen og en plastikpipet til at fjerne den gamle elektrodefyldningsopløsning
Indeholder (PN 900020):
  • En flaske rengøringsmidler A, B, C og D
  • Et bæger
  • Én pipet
Bemærk:
Følgende reservedelsnumre er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering:
Gammelt delnummer: 900021
Nyt delenummer: 900021-WA
Gammelt reservedelsnummer: 900022
Nyt delenummer: 900022-WA
Brug venligst det nye artikelnummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye artikelnumre kan udskiftes i Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS)-filer.
Garanti: Ud af boksen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt 4 x 1 oz. (4 x 30 ml) flasker med renseopløsning A til proteinfjernelse, bæger og pipette
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type Rengøringsopløsning
Type påfyldningsopløsning Proteinfjernelse (A)
Til brug med (applikation) Opløsninger genopretter korrekt elektrodeydelse og forlænger elektrodens brugstid
Emballage Flaske
Mængde 4 x 30 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH Cleaner A
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P321-Særlig behandling (se supplemental first aid instructions på denne etiket).
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pepsin, Hydrochloricacid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.