Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger
Artikelnummer. 11722737
Skift visning
Type påfyldningsopløsning:
A, B, C, D
Fjernelse af bakterier (B)
Fjernelse af olie og fedt (D)
Generel rengøring (C)
Ingen cal-pletteløfter
Proteinfjernelse (A)
Skylle
Mængde:
10 stk.
25 pakker
4 x 30 ml
4 x 60 ml
60 ML (B, D), 30 ML (A, C)
60 ml
Pakningsstørrelse:
60ml
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type påfyldningsopløsning Mængde unitSize
11722737 Ingen cal-pletteløfter 60 ml 60ml
11772787 A, B, C, D 60 ML (B, D), 30 ML (A, C) Pakke med 4
15304338 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11727777 Proteinfjernelse (A) 4 x 30 ml Pakke med 4
11737777 Fjernelse af bakterier (B) 4 x 60 ml Pakke med 4
11747777 Generel rengøring (C) 4 x 30 ml Pakke med 4
11757777 Fjernelse af olie og fedt (D) 4 x 60 ml Pakke med 4
11772168 Skylle 10 stk. Pakke med 10
11702188 Skylle 25 pakker Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 11722737 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 510015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    262.63 DKK / 60ml
    Spare 9.37 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektroderenseopløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH elektrode rengøringsopløsninger i klar til brug flasker.
Rengøringsløsninger:
  • Løsninger er identificeret med bogstaverne A, B, C og D; hvert bogstav angiver en unik formulering
  • Renseopløsning A er til fjernelse af proteinforureninger, renseopløsning B er til fjernelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 2 oz. (60mL) Flaske med No Cal Stain Lifter Solution
Til brug med (udstyr) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Type Rengøringsopløsning
Type påfyldningsopløsning Ingen cal-pletteløfter
Til brug med (applikation) Løsninger genopretter den korrekte elektrodeydelse og forlænger elektrodens levetid
Emballage 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker
Mængde 60 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.