Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsløsninger
Artikelnummer. 12073363
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ROSS pH-elektrode
Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
pH-elektrode
Mængde:
60 ml
475 ml
19 l
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
12073363 ROSS pH-elektrode 475 ml 475ml
11986069 Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik 475 ml 475ml
11777797 Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik 60 ml Pakke med 5
11752797 pH-elektrode 19 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12073363 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 810001
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektrodeopbevaringsløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsopløsninger i klar til brug flasker.
Opbevaringsløsninger:
  • Opbevaringsløsning sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længerevarende opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøver
Garanti: Ud af boksen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Oversigt ROSS pH-elektrodeopbevaringsopløsning, 1 pint (475 ml) flaske
Til brug med (udstyr) ROSS pH-elektrode
Type pH-elektrodeopbevaringsopløsning
Type påfyldningsopløsning Opbevaring
Emballage Se de enkelte komponenter
Mængde 475 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.