Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsløsninger
Artikelnummer. 11986069
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ROSS pH-elektrode
Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
pH-elektrode
Mængde:
60 ml
475 ml
19 l
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
11986069 Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik 475 ml 475ml
12073363 ROSS pH-elektrode 475 ml 475ml
11777797 Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik 60 ml Pakke med 5
11752797 pH-elektrode 19 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11986069 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 910001
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektrodeopbevaringsløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsopløsninger i klar til brug flasker.
Opbevaringsløsninger:
  • Opbevaringsopløsning sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længere tids opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøverne
Garanti : Ude af æske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
Til brug med (udstyr) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
Type pH-elektrodeopbevaringsopløsning
Type påfyldningsopløsning Opbevaring
Til brug med (applikation) Sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længere tids opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøverne
Emballage Se de enkelte komponenter
Mængde 475 ml
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.