Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsløsninger
Beskrivelse
Indeholder
5 x 60 ml flasker
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsopløsninger i klar til brug flasker.
Opbevaringsløsninger:
- Opbevaringsløsning sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længerevarende opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøver
Garanti: Ud af boksen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | pH Electrode Storage Solution, 5 x 2 oz. (5 x 60 ml) Flasker |
| Til brug med (udstyr) | Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik |
| Type | pH-elektrodeopbevaringsopløsning |
| Type påfyldningsopløsning | Opbevaring |
| Til brug med (applikation) | Sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længere tids opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøverne |
| Emballage | Se de enkelte komponenter |
| Mængde | 60 ml |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.