Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsløsninger
Artikelnummer. 11752797
Til brug med (udstyr):
ROSS pH-elektrode
Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik
pH-elektrode
Mængde:
60 ml
475 ml
19 l
Pakningsstørrelse:
475ml
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 11752797
Brand: Thermo Scientific™ 9100CB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved at bruge disse pH-elektrodeopbevaringsløsninger.
Gendan den korrekte elektrodeydelse og forlænge elektrodelevetiden ved brug Thermo Scientific™ Orion™ pH-elektrodeopbevaringsopløsninger i klar til brug flasker.
Opbevaringsløsninger:
  • Opbevaringsopløsning sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længere tids opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøverne
Garanti : Ude af æske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt pH-elektrodeopbevaringsopløsning, 5 gallon (19L) Cubitainer
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type pH-elektrodeopbevaringsopløsning
Til brug med (applikation) sikrer, at pH-elektroden fungerer korrekt efter længere tids opbevaring, opbevaring natten over og mellem prøverne
Emballage Cubitainer
Mængde 19 l
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.