Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Poser til individuel brug
Artikelnummer. 10470443
Skift visning
Mængde:
10 x 15 ml
25 x 15 ml
pH:
10,01
4,01
7.00 ± 0.01 pH
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH unitSize
10470443 25 x 15 ml 10,01 Pakke med 25
10283061 10 x 15 ml 4,01 Pakke med 10
10756861 25 x 15 ml 4,01 Pakke med 25
10069110 10 x 15 ml 7.00 ± 0.01 pH Pakke med 10
10242491 25 x 15 ml 7.00 ± 0.01 pH Pakke med 25
10185062 10 x 15 ml 10,01 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10470443 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 911025WA
Edge
Orion™ engangs pH-kalibreringsbuffere leverer NIST-sporbar nøjagtighed for pH-målere og elektroder. Designet til GxP-laboratorier understøtter disse klar-til-brug, farvekodede bufferposer arbejdsgange, der er i overensstemmelse med reglerne, reducerer forureningsrisikoen og sikrer pålidelige, sporbare pH-kalibreringsresultater.
Thermo Scientific™ Orion™ engangs pH-kalibreringsbuffere leverer NIST-sporbar nøjagtighed for pH-målere og elektroder i laboratorie- og GxP-regulerede miljøer. Disse klar-til-brug, farvekodede bufferposer understøtter kompatible kalibreringsworkflows, reducerer forureningsrisiko og sikrer ensartede, pålidelige resultater. Hver pose er individuelt mærket for fuld sporbarhed og designet til direkte elektrodebrug, hvilket forbedrer effektiviteten og tilliden til pH-målinger.
  • Farvekodet: pH 4,01 buffer er pink, pH 7,00 buffer er gul, og pH 10,01 buffer er blå
  • Pakket med buffer/temperaturtabeller for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed
  • Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder
  • Poserne er på 15 ml hver og fås i 10 pakker eller 25 pakker
Bemærk:
Følgende varenumre er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering.
Gammelt reservedelsnummer: 910410
Nyt varenummer: 910410-WA
Gammelt reservedelsnummer: 911025
Nyt varenummer: 911025-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer, individual use pouches
Kogepunkt 100 °C
Farve Lyseblå
Til brug med (applikation) pH-kalibrering
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode, single-use
pH 10,01
Fysisk form Væske
Mængde 25 x 15 ml
Løsningstype Buffer
Formulering Water, Sodium Bicarbonate, Methylparaben, FD & C Blue #1, Sodium Carbonate
Emballage Pung
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Soluble
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.