Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Poser til individuel brug
Beskrivelse
Thermo Scientific™ Orion™ engangs pH-kalibreringsbuffere leverer NIST-sporbar nøjagtighed for pH-målere og elektroder i laboratorie- og GxP-regulerede miljøer. Disse klar-til-brug, farvekodede bufferposer understøtter kompatible kalibreringsworkflows, reducerer forureningsrisiko og sikrer ensartede, pålidelige resultater. Hver pose er individuelt mærket for fuld sporbarhed og designet til direkte elektrodebrug, hvilket forbedrer effektiviteten og tilliden til pH-målinger.
Engangs NIST-sporbare pH-kalibreringsbuffere til pH-måler og elektrodekalibrering
Hver pose er individuelt mærket med katalognummer, partikode og udløbsdato, understøttende dokumentation og sporbarhed, der kræves for GMP, GLP samt ISO kvalitetssystemer.
pH 4, 7 og 10 bufferposer og -opløsninger er farvekodede for hurtig identifikation under kalibrering.
- pH 4 bufferposer og opløsning er lyserøde
- pH 7 bufferposer og opløsning er gule
- pH 10 bufferposer og opløsning er blå
Redesignede lommer tilbyder en rektangulær form for bedre at rumme elektroder, der placeres direkte i posen, samt 20 ml opløsningsvolumen for at sikre korrekt elektrode-nedsænkning for nøjagtig kalibrering.
Funktionsegenskaber
- pH-buffere kan spores til NIST referencestandarder
- Hver pH-bufferpose og opløsning er farvekodet
- Hver pose er mærket med katalognummer, partikode og udløbsdato
- Hver pose er nem at åbne med rivehak
- Hver pose kan bruges engangs for at reducere forureningsrisikoen
Arbejdsgang og applikationsfordele
Orion pH-buffer individuelle brugsposer forenkler pH-kalibreringsprocedurer i både laboratorie- og feltmiljøer.
- Direkte elektrodekalibrering: Opdateret posedesign gør det muligt at placere elektroder direkte i posen for hurtige kalibreringstrin.
- Hurtig identifikation under kalibrering: Farvekodede buffere hjælper teknikere med hurtigt at identificere den korrekte standard under multipunktkalibreringsprocedurer.
- Ensartet kalibreringsydelse: Engangsposer sikrer, at hver kalibrering bruger frisk bufferopløsning, hvilket reducerer variationen forårsaget af forurening eller fordampning.
- Bekvem kalibrering hvor som helst: Kompakte lommer er ideelle til felttest, miljøovervågning og rutinemæssige QA/QC-kalibreringsworkflows.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH Buffer, individual use pouches |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Gul |
| Analysecertifikat | Yes |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode, single-use |
| pH | 7,00 ±0,01 pH |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 25 x 15 ml |
| Løsningstype | Buffer |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.