Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Poser til individuel brug
Beskrivelse
Sikre friske, brugsklare standarder til pH-kalibrering med Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Poser til individuel brug. Buffere er farvekodede for nem brug. Alle Orion pH-buffere kan spores til NIST™ standard referencematerialer.
- Farvekodet: pH 4,01 buffer er pink, pH 7,00 buffer er gul, og pH 10,01 buffer er blå
- Pakket med buffer/temperaturtabeller for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed
- Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder
- Poserne er på 15 ml hver og fås i 10 pakker eller 25 pakker
Bemærk:
Følgende varenumre er blevet ændret på grund af en nylig systemopgradering.
Gammelt reservedelsnummer: 910410
Nyt varenummer: 910410-WA
Gammelt reservedelsnummer: 911025
Nyt varenummer: 911025-WA
Brug venligst det nye varenummer, når du afgiver en ordre eller anmoder om et tilbud. De gamle og nye varenumre er udskiftelige på Analysecertifikat og Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) filer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH Buffer, individual use pouches |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Farve | Lyseblå |
| Oversigt | pH 10.01 Buffer |
| Til brug med (applikation) | pH-kalibrering |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode, single-use |
| pH | 10.01 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 10 x 15 mL |
| Løsningstype | Buffer |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.