Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Cubitainers™
Artikelnummer. 11742817
Mængde:
19 l
pH:
10,01
4,01
7
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11742817
Brand: Thermo Scientific™ 9104CB
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hold 5 gallons (19L) pH-buffer i farvekodet Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Cubitainers™ med let hældningsstuds.
Hold 5 gallons (19L) pH-buffer i farvekodet Thermo Scientific™ Orion™ pH-buffer Cubitainers™ med let hældningsstuds.
  • Farvekodet: pH 4,01 buffer er pink, pH 7,00 buffer er gul, pH 10,01 buffer er blå
  • Pakket med buffer/temperaturtabeller for nøjagtige kalibreringer og NIST™ sporbarhed
  • Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer, 5 gallon cubitainers
Kogepunkt 100 °C
Farve Lys rød
Oversigt pH 4.01 Buffer, 5 gallon
Til brug med (applikation) Nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 4,01
Fysisk form Væske
Mængde 19 l
Formulering Water, Potassium Hydroxide, Amaranth Red No. 27, Potassium Hydrogen Phthalate
Emballage Cubitainer
Sporbarhed til NIST Yes
Opløselighedsinformation Soluble
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.