Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker til at udføre nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer på dit pH-meter og pH-elektrodemålesystem. Orion pH-buffere er tilgængelige i 475 ml flasker til daglig brug og laboratorie- og bænk-pH-analyse og fås i 60 ml flaske 5-pakninger til lejlighedsvis brug og bærbare og felt-pH-analyse. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere dit pH-system er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er korrekte og gentagelige.
Alle Orion pH-bufferflasker har pH-/temperaturtabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed. Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Bufferfarvekoder:
- pH 4,01 bufferen er lyserød
- pH 5,00 bufferen er orange
- pH 7,00 buffer er gul
- pH 10,01 buffer er blå
Bufferne fås i pint (475 ml) flasker, bærbare fem-pakninger af 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, praktiske All-in-One bufferkits, 5 gal. (19L) Cubitainers™ og engangsposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH Buffer, bottles |
| Farve | Orange |
| Analysecertifikat | Ja |
| Oversigt | Orion pH 5,00 buffer, farvekodet orange, 475 ml flaske |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtige pH-kalibreringer og NIST sporbarhed, laboratorie- og bænkanalyse |
| Til brug med (udstyr) | pH-måler og elektrode |
| pH | 5,00 ±0,02 pH |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 475 ml |
| Løsningstype | pH-buffer |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- pH 5.00 Buffer
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P321-Særlig behandling (se supplemental first aid instructions på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.