Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker
Artikelnummer. 11717807
Mængde:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
10,01 ± 0,02 pH
12,46 ± 0,03 pH
4,01 ± 0,01 pH
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 11717807
Brand: Thermo Scientific™ 911260WA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer med disse farvekodede bufferflasker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker til at udføre nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer på dit pH-meter og pH-elektrodemålesystem. Orion pH-buffere er tilgængelige i 475 ml flasker til daglig brug og laboratorie- og bænk-pH-analyse og fås i 60 ml flaske 5-pakninger til lejlighedsvis brug og bærbare og felt-pH-analyse. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere dit pH-system er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er korrekte og gentagelige.
Alle Orion pH-bufferflasker har pH/temperatur-tabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed. Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Bufferfarvekoder :
  • pH 4,01 buffer er lyserød
  • pH 5,00 buffer er orange
  • pH 7,00 buffer er gul
  • pH 10,01 buffer er blå
Bufferne er tilgængelige i pint (475 ml) flasker, bærbare fem pakker af 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, praktisk All-in-One buffersæt, 5 gallon (19L) Cubitainers™ og engangsposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale pH Buffer, bottles
Farve Farveløs
Oversigt Orion pH 12.46 buffer, 5x60mL bottles
Til brug med (applikation) Nøjagtige pH-kalibreringer og NIST sporbarhed, bærbar og feltanalyse
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 12,46 ± 0,03 pH
Fysisk form Væske
Mængde 5 x 60 ml
Løsningstype pH Buffer
Formulering Water, Sodium Hydroxide, Potassium Chloride
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Yes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH 12.46 buffer
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Sicherheitshinweis
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: trade secret
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt