Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker
Artikelnummer. 10653951
Skift visning
Mængde:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ±0,01 pH
10,01 ±0,02 pH
12,46 ±0,03 pH
4,01 ±0,01 pH
5,00 ±0,02 pH
6,86 ±0,01 pH
7,00 ±0,01 pH
9,18 ±0,01 pH
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 5
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH Pakningsstørrelse
10653951 475 ml 7,00 ±0,01 pH 475ml
10520164 475 ml 1,68 ±0,01 pH 475ml
11727807 5 x 60 ml 1,68 ±0,01 pH Pakke med 5
10213021 475 ml 10,01 ±0,02 pH 475ml
10136470 5 x 60 ml 10,01 ±0,02 pH Pakke med 5
10114234 475 ml 12,46 ±0,03 pH 475ml
11717807 5 x 60 ml 12,46 ±0,03 pH Pakke med 5
10759161 475 ml 4,01 ±0,01 pH 475ml
11787797 5 x 60 ml 4,01 ±0,01 pH Pakke med 5
11772797 475 ml 5,00 ±0,02 pH 475ml
11762817 475 ml 6,86 ±0,01 pH 475ml
11737807 5 x 60 ml 6,86 ±0,01 pH Pakke med 5
11797797 5 x 60 ml 7,00 ±0,01 pH Pakke med 5
11722827 475 ml 9,18 ±0,01 pH 475ml
11747807 5 x 60 ml 9,18 ±0,01 pH Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10653951 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 910107
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer med disse farvekodede bufferflasker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker til at udføre nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer på dit pH-meter og pH-elektrodemålesystem. Orion pH-buffere er tilgængelige i 475 ml flasker til daglig brug og laboratorie- og bænk-pH-analyse og fås i 60 ml flaske 5-pakninger til lejlighedsvis brug og bærbare og felt-pH-analyse. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere dit pH-system er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er korrekte og gentagelige.
Alle Orion pH-bufferflasker har pH-/temperaturtabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed. Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Bufferfarvekoder:
  • pH 4,01 bufferen er lyserød
  • pH 5,00 bufferen er orange
  • pH 7,00 buffer er gul
  • pH 10,01 buffer er blå
Bufferne fås i pint (475 ml) flasker, bærbare fem-pakninger af 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, praktiske All-in-One bufferkits, 5 gal. (19L) Cubitainers™ og engangsposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer, bottles
Farve Gul
Analysecertifikat Ja
Oversigt Orion pH 7,00 buffer, farvekodet gul, 475 ml flaske
Til brug med (applikation) Nøjagtige pH-kalibreringer og NIST sporbarhed, laboratorie- og bænkanalyse
Til brug med (udstyr) pH-måler og elektrode
pH 7,00 ±0,01 pH
Fysisk form Væske
Mængde 475 ml
Løsningstype pH-buffer
Formulering Vand, dibasisk, kaliumdihydrogenfosfat, 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxan, FD & C Yellow #5, natriumfosfat
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Ja
Certificeringer/compliance ISO 9001
Grad Certificeret
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.