Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker
Artikelnummer. 10520164
Skift visning
Mængde:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
10,01 ± 0,02 pH
12,46 ± 0,03 pH
4,01 ± 0,01 pH
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 5
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde pH unitSize
10520164 475 ml 1,68 ± 0,01 pH 475ml
11727807 5 x 60 ml 1,68 ± 0,01 pH Pakke med 5
10213021 475 ml 10,01 ± 0,02 pH 475ml
10136470 5 x 60 ml 10,01 ± 0,02 pH Pakke med 5
10114234 475 ml 12,46 ± 0,03 pH 475ml
11717807 5 x 60 ml 12,46 ± 0,03 pH Pakke med 5
10759161 475 ml 4,01 ± 0,01 pH 475ml
11787797 5 x 60 ml 4,01 ± 0,01 pH Pakke med 5
11772797 475 ml 5,00 ± 0,02 pH 475ml
11762817 475 ml 6,86 ± 0,01 pH 475ml
11737807 5 x 60 ml 6,86 ± 0,01 pH Pakke med 5
10653951 475 ml 7,00 ± 0,01 pH 475ml
11797797 5 x 60 ml 7,00 ± 0,01 pH Pakke med 5
11722827 475 ml 9,18 ± 0,01 pH 475ml
11747807 5 x 60 ml 9,18 ± 0,01 pH Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10520164 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 910168
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Udfør nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer med disse farvekodede bufferflasker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker til at udføre nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer på dit pH-meter og pH-elektrodemålesystem. Orion pH-buffere er tilgængelige i 475 ml flasker til daglig brug og laboratorie- og bænk-pH-analyse og fås i 60 ml flaske 5-pakninger til lejlighedsvis brug og bærbare og felt-pH-analyse. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere dit pH-system er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er korrekte og gentagelige.
Alle Orion pH-bufferflasker har pH/temperatur-tabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed. Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Bufferfarvekoder :
  • pH 4,01 buffer er lyserød
  • pH 5,00 buffer er orange
  • pH 7,00 buffer er gul
  • pH 10,01 buffer er blå
Bufferne er tilgængelige i pint (475 ml) flasker, bærbare fem pakker af 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, praktisk All-in-One buffersæt, 5 gallon (19L) Cubitainers™ og engangsposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer, bottles
Farve Farveløs
Oversigt Orion pH 1.68 buffer, 475mL bottle
Til brug med (applikation) Nøjagtige pH-kalibreringer og NIST sporbarhed, laboratorie- og bænkanalyse
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 1,68 ± 0,01 pH
Fysisk form Væske
Mængde 475 ml
Løsningstype pH Buffer
Formulering Water, Potassium Tetroxalate
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Yes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • pH 1.68 Buffer
Signalord
  • Advarsel||Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se supplerende anvisninger vedrørende førstehjælp på denne etiket).
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium Tetroxalate
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.