Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker
Artikelnummer. 10136470
Mængde:
475 ml
5 x 60 ml
pH:
1,68 ± 0,01 pH
10,01 ± 0,02 pH
12,46 ± 0,03 pH
4,01 ± 0,01 pH
5,00 ± 0,02 pH
6,86 ± 0,01 pH
7,00 ± 0,01 pH
9,18 ± 0,01 pH
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 5
Artikelnummer. 10136470
Brand: Thermo Scientific™ 911060
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Udfør nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer med disse farvekodede bufferflasker.
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker til at udføre nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer på dit pH-meter og pH-elektrodemålesystem. Orion pH-buffere er tilgængelige i 475 ml flasker til daglig brug og laboratorie- og bænk-pH-analyse og fås i 60 ml flaske 5-pakninger til lejlighedsvis brug og bærbare og felt-pH-analyse. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere dit pH-system er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er korrekte og gentagelige.
Alle Orion pH-bufferflasker har pH/temperatur-tabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed. Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Bufferfarvekoder :
  • pH 4,01 buffer er lyserød
  • pH 5,00 buffer er orange
  • pH 7,00 buffer er gul
  • pH 10,01 buffer er blå
Bufferne er tilgængelige i pint (475 ml) flasker, bærbare fem pakker af 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, praktisk All-in-One buffersæt, 5 gallon (19L) Cubitainers™ og engangsposer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale pH Buffer, bottles
Farve Blå
Oversigt Orion pH 10.01 buffer, color-coded blue, 5x60mL bottles
Til brug med (applikation) Nøjagtige pH-kalibreringer og NIST sporbarhed, bærbar og feltanalyse
Til brug med (udstyr) pH Meter and Electrode
pH 10,01 ± 0,02 pH
Fysisk form Væske
Mængde 5 x 60 ml
Løsningstype pH Buffer
Formulering Water, Sodium Bicarbonate, Methylparaben, FD & C Blue #1, Sodium Carbonate
Emballage Flaske
Sporbarhed til NIST Yes
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.