Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ Orion™ pH-bufferflasker til at udføre nøjagtige, reproducerbare pH-kalibreringer på dit pH-meter og pH-elektrodemålesystem. Orion pH-buffere er tilgængelige i 475 ml flasker til daglig brug og laboratorie- og bænk-pH-analyse og fås i 60 ml flaske 5-pakninger til lejlighedsvis brug og bærbare og felt-pH-analyse. Brug af højkvalitets pH-buffere til at kalibrere dit pH-system er den bedste måde at sikre, at dine pH-målinger er korrekte og gentagelige.
Alle Orion pH-bufferflasker har pH/temperatur-tabeller trykt på etiketterne for nøjagtige kalibreringer og NIST sporbarhed. Fremstillet under ISO 9000 kvalitetsstandarder.
Bufferfarvekoder :
- pH 4,01 buffer er lyserød
- pH 5,00 buffer er orange
- pH 7,00 buffer er gul
- pH 10,01 buffer er blå
Bufferne er tilgængelige i pint (475 ml) flasker, bærbare fem pakker af 2 oz. (5 x 60 ml) flasker, praktisk All-in-One buffersæt, 5 gallon (19L) Cubitainers™ og engangsposer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | pH Buffer, bottles |
| Farve | Farveløs |
| Oversigt | Orion pH 12.46 buffer, 475mL bottle |
| Til brug med (applikation) | Nøjagtige pH-kalibreringer og NIST sporbarhed, laboratorie- og bænkanalyse |
| Til brug med (udstyr) | pH Meter and Electrode |
| pH | 12,46 ± 0,03 pH |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 475 ml |
| Løsningstype | pH Buffer |
| Formulering | Water, Sodium Hydroxide, Potassium Chloride |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- pH 12.46 buffer
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium chloride,sodium hydroxide
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.