Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ PerpHecT™ Micro Glass Bodied Combination pH-elektrode
Artikelnummer. 10495933
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10495933 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10495933 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 8220BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4755.00 DKK
    4080.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 674.20 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Mål små volumener ned til 15 μL i plader med 384 brønde med mikro pH-elektroder.
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS PerpHecT™ Mikrokombinationselektroder er bedst egnede til brug i biologiske prøver, hvor de er meget mere alsidige end sølvkloridelektroder. Når det bruges sammen med vores Orion LogR teknologi, vil elektrodens glaspære måle både pH og temperatur på samme sted, hvilket giver mulighed for ekstrem nøjagtig måling i små volumener.
Orion™ ROSS Elektroder giver hurtig nøjagtighed og temperaturrespons, som går hånd i hånd med dette referencesystems fremragende stabilitet. Kompatibel med prøver, der indeholder organiske forbindelser, Tris-buffere, enzymer, proteiner, tungmetaller og andre forbindelser.
Påkrævede opløsninger
Opløsning til påfyldning af elektroder
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
810001 ROSS pH elektrode opbevaringsopløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
910168 pH 1,68 buffer, NIST sporbar, 475 ml
910104 pH 4,01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
910686 pH 6,86 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
910918 pH 9,18 buffer, DIN standard, NIST sporbar, 475 ml
910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
910112 pH 12,46 buffer, NIST sporbar, 475 ml
810199 Alt-i-én ROSS pH buffer kit, inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver ROSS pH
elektrodeopbevaringsopløsning, 475 ml, pH-elektroderenseopløsning C, 30 ml og 12 mm elektrode
opbevaringsflaske
pH-renseopløsningssæt
900020 Renseopløsning A og C, 30 ml hver. B og D, 60 ml hver
Varer medfølger
810007 ROSS pH elektrodefyldningsopløsning 60 mL 1 flaske
Garantiperiode
12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Kombination pH-mikroelektrode
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Dobbelt glas
Materiale Glas
pH-område 0 to 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 100 °C
Type Combination pH Micro Electrode
Drift Mindre end 0,002 pH-enheder/dag
Elektrode Glas dobbelt kryds; Genopfyldelig
Til brug med (udstyr) Standard pH Meter
Min. Nedsænkning 4.5mm
Opbevaringskrav For at sikre en hurtig reaktion og fritflydende væskeforbindelse må følerelementet og referenceforbindelsen ikke tørre ud. Korttidsopbevaring (op til en uge): Læg elektroden i blød ROSS pH Electrode Storage Solution, Orion 810001 eller brug pH Electrode Storage Solution, Orion 910001. For at minimere risikoen for brud skal 8220BNWP fastgøres til et elektrodestativ og ophænges i et bægerglas, der indeholder pH-elektrodeopbevaringsopløsning. Elektroden må ikke røre siderne eller bunden af bægeret. Langtidsopbevaring (mere end en uge): Referencekammeret skal fyldes, og påfyldningshullet skal være forsvarligt tildækket. Dæk følerelementet og referenceforbindelsen med beskyttelseshætten/-hylsteret indeholdende et par dråber opbevaringsopløsning. Før elektroden tages i brug igen, skal den klargøres som en ny elektrode.
Længde (metrisk) 155 mm
Længde (metrisk) kabel 1 m
Diameter (metrisk) Kap 3 mm