Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder for Redox/ORP-elektroder
Beschreibung
Mål ORP enkelt og præcist med Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder for Redox/ORP-elektroder. Orion OPR-standarder er stabile i op til et år (uåbnet) og kan bruges direkte fra flasken uden blanding eller fortynding.
Orion OPR-standarder er designet til brug med gelfyldte ORP/ATC Triode™ elektroder (9179BNMD og 9179BN); genopfyldelige ORP/ATC Triode elektroder (9180BNMD og 9180BN); ORP-elektroder med glaslegeme, (9778BNWP og 9778SC); og Sure-Flow™ ORP-elektroder, (9678BNWP og 967800).
- Inkluderet i den nye ASTM ORP metode
- Anvendes som relativ mV-standard til at kalibrere prøvens offset
- +220mV vs. Ag/AgCl ved anvendelse af 4M KCl mættet med AgCl-fyldopløsning (delnr. 900011), +420mV vs. Standard hydrogenelektrode (E H )
Spezifikation
Spezifikation
| Oversigt | ORP Standard |
| Emballage | Flaske |
| Til brug med (udstyr) | Gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN), Refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN), Glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC), Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800) |
| Type | Redox/ORP Electrode Standard |
| Mængde | 5 x 60 ml |
Sicherheit und Handhabung
- ORP Standard
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide,boric acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.