Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder for Redox/ORP-elektroder
Artikelnummer. 11757807
Skift visning
Mængde:
475 ml
5 x 60 ml
Pakningsstørrelse:
475ml
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11757807 5 x 60 ml Pakke med 5
11727697 475 ml 475ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11757807 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 967961
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 DKK
    805.78 DKK / Pakke med 5
    Spare 29.22 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Mål ORP enkelt og præcist med disse standarder, stabilt i op til et år (uåbnet).
Mål ORP enkelt og præcist med Thermo Scientific™ Orion™ ORP-standarder for Redox/ORP-elektroder. Orion OPR-standarder er stabile i op til et år (uåbnet) og kan bruges direkte fra flasken uden blanding eller fortynding.
Orion OPR-standarder er designet til brug med gelfyldte ORP/ATC Triode™ elektroder (9179BNMD og 9179BN); genopfyldelige ORP/ATC Triode elektroder (9180BNMD og 9180BN); ORP-elektroder med glaslegeme, (9778BNWP og 9778SC); og Sure-Flow™ ORP-elektroder, (9678BNWP og 967800).
  • Inkluderet i den nye ASTM ORP metode
  • Anvendes som relativ mV-standard til at kalibrere prøvens offset
  • +220mV vs. Ag/AgCl ved anvendelse af 4M KCl mættet med AgCl-fyldopløsning (delnr. 900011), +420mV vs. Standard hydrogenelektrode (E H )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt ORP-standarden
Emballage Flaske
Til brug med (udstyr) Gel-filled ORP/ATC Triode™ electrodes (9179BNMD and 9179BN), Refillable ORP/ATC Triode electrodes (9180BNMD and 9180BN), Glass-bodied ORP electrodes, (9778BNWP and 9778SC), Sure-Flow™ ORP electrodes, (9678BNWP and 967800)
Type Redox/ORP Elektrodestandard
Mængde 5 x 60 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ORP Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide,boric acid
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.