Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-ion-selektive elektroder
Artikelnummer. p-4529795
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
None
Til brug med (udstyr):
ISE måler
Kombinationsnitratelektrode
Nitrat halvcelleelektrode
Type:
Halvcelle nitratelektrode
Kombinationsnitratelektrode
Udskiftningsmodul (1 pakke)
Udskiftningsmodul (3 stk.)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Artikelnummer. 10304481
Brand: Thermo Scientific™ 930701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Målinger er hurtige, enkle, nøjagtige og økonomiske. Analyser frie nitrationer i vandige opløsninger pålideligt ved lave detektionsgrænser.
Mål nitrat i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
  • Kalibreringsstandarder katalognummer: 920706— 0,1 M NaN03 ; 920707— 1000 ppm N; 930707— 100 ppm N
  • Påkrævet ISA-katalognummer: 930711 eller 930710/nitrat ISS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper None
Oversigt Udskiftningsmodul til nitrat-halvcelleelektrode 9307BNWP; 3/pk.
Drift driftfri potentialer
Knudepunkt Fritflydende væskeforbindelse sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer
Til brug med (udstyr) Nitrat halvcelleelektrode
Type Udskiftningsmodul (3 stk.)