Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-ion-selektive elektroder
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
None
Til brug med (udstyr):
ISE måler
Kombinationsnitratelektrode
Nitrat halvcelleelektrode
Type:
Halvcelle nitratelektrode
Kombinationsnitratelektrode
Udskiftningsmodul (1 pakke)
Udskiftningsmodul (3 stk.)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
Beskrivelse
Mål nitrat i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
- Kalibreringsstandarder katalognummer: 920706— 0,1 M NaN03 ; 920707— 1000 ppm N; 930707— 100 ppm N
- Påkrævet ISA-katalognummer: 930711 eller 930710/nitrat ISS
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Oversigt | Kombinationsnitratelektrode med vandtæt BNC-stik |
| Drift | driftfri potentialer |
| Knudepunkt | Sure-Flow |
| Til brug med (udstyr) | ISE måler |
| Type | Kombinationsnitratelektrode |