Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Nitrat-ion-selektive elektroder
Artikelnummer. 10304481
Skift visning
Konnektortyper:
Fast 1,2 m BNC Kabel
Ingen
Til brug med (udstyr):
ISE-måler
Kombinationsnitratelektrode
Nitrat halvcelleelektrode
Type:
Erstatningsmodul (1 Pk.)
Erstatningsmodul (3 Pk.)
Halvcelle nitratelektrode
Kombinationsnitratelektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 3
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Konnektortyper Til brug med (udstyr) Type Pakningsstørrelse
10304481 Ingen Nitrat halvcelleelektrode Erstatningsmodul (3 Pk.) Pakke med 3
10709361 Ingen Nitrat halvcelleelektrode Erstatningsmodul (1 Pk.) Hver
10049140 Fast 1,2 m BNC Kabel ISE-måler Halvcelle nitratelektrode Hver
10374571 Ingen Kombinationsnitratelektrode Erstatningsmodul (1 Pk.) Hver
10597401 Fast 1,2 m BNC Kabel ISE-måler Kombinationsnitratelektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10304481 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 930701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6415.00 DKK
    5595.72 DKK / Pakke med 3
    Spare 819.28 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Målinger er hurtige, enkle, nøjagtige og økonomiske. Analyser frie nitrationer i vandige opløsninger pålideligt ved lave detektionsgrænser.
Mål nitrat i vandige opløsninger enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Nitratelektroder.
ThermoFisher Orion nitratelektroden overholder SM 4500-NO3 - D; Orion-metode 601 til drikkevand og SM 4500-NO3 - D til spildevandsmålinger.
Funktioner:
  • 9707BNWP er en kombinationselektrode med en Sure-Flow™ overgang. Når konventionelle elektrodeovergange tilstoppes, kan Sure-Flow-overgangen åbnes og skylles ren blot ved at trykke på hætten. Skal bruges med modul 970701.
  • Nitrat halvcelleelektrode 9307BNWP (leveres med halvcellemodul 930702) skal bruges sammen med Orion 900200 sure flow dobbelt junction referenceelektroden.
Nødvendige løsninger:
  • Standarder
    • 920706 0,1 M NaNO3 nitratkalibreringsstandard
    • 920707 1000 ppm som N nitrat kalibreringsstandard
    • 930707 100 ppm som N-nitrat kalibreringsstandard
  • ISA
    • 930711 ISA for nitratmålinger, 475 ml flaske
    • 930710 nitrat interferensdæmperopløsning (NISS), 475 ml flaske
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
    • 900046 Optimale resultater F-elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
    • 900002 Indre kammerfyldningsløsning til dobbeltkoblings-referenceelektroden, 5 x 60 ml flasker
Genstande inkluderet med:
  • 9307BNWP
    • 930702 93-seriens målemodul for 9307BNWP. Mængde 2
    • 930711 ISA til nitratmålinger. 60 ml 1 flaske
  • 9707BNWP
    • 970701 97-seriens målemodul for 9707BNWP. Mængde 2
    • 900046 ISA for nitratmålinger. 60 ml 1 flaske
Garantiperiode:
  • Elektrode: 12 måneder fra købsdato
  • Modul: 6 måneder fra købsdatoen og 3 måneder efter driftstid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Applikationer Vandprøver, jord, jordekstrakter og mættet pasta, planter og foder, dyrefoder
Konnektortyper Ingen
Oversigt Udskiftningsmodul til nitrat-halvcelleelektrode 9307BNWP; 3/pk.
Drift driftfri potentialer
Knudepunkt Sure-Flow Junction
Materiale Plast
Certificeringer/compliance 4500-NO3 D, Orion Metode 601, EPA SW-846 9210A, AOAC986.31
Til brug med (udstyr) Nitrat halvcelleelektrode
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 40 °C
Type Erstatningsmodul (3 Pk.)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.