Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Model 91-72 Sure-Flow pH-elektrode
Knudepunkt:
Sikkert flow
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kombination af pH-elektrode med epoxylegeme for hurtig respons i vanskelige prøver og jord.
Funktioner:
- Materiale: epoxy krop
- pH-område: 0 til 14
- Temperaturområde: 0° til 90 °C
- Kryds: glasfiber
- Typereference: Ag/AgCl
- Har et internt Ag/AgCl referencesystem, forseglet reference
Inkluderer:
- En 60smL flaske med 900011 fyldeopløsning
- Mål: 120 x 12 mm
- Hættediameter: 16 mm
Garanti : 12 måneder fra køberens købsdato eller 18 måneder fra forsendelsesdatoen fra sælger, alt efter hvad der er først
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Model 9172BNWP - Sure-Flow Junction |
| Knudepunkt | Sikkert flow |
| Materiale | Glas krop |
| Type | pH-elektrode |