Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Metalliske kombinationselektroder
Artikelnummer. p-6069835
Knudepunkt:
Dobbelt
Keramisk
Sure-Flow
Materiale:
Dobbelt platin
Epoxy krop
Glas krop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10101361
Brand: Thermo Scientific™ 9678BNWP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Attain stable and drift-free ORP measurements in a variety of sample type.
Effektiv og pålidelig ORP/redox-måling kan udføres direkte eller med potentiometriske titreringer. 9678BNWP har en Sure-Flow-forbindelse, der forhindrer tilstopning af snavsede, tyktflydende eller spildevandsprøver. Epoxykroppen er velegnet til barske miljøer. 9778BNWP har et glaslegeme, der er kemisk resistent, som er fremragende i prøver med organiske opløsningsmidler.
Garanti : 12 måneder fra køberens købsdato eller 18 måneder fra forsendelsesdatoen fra sælger, alt efter hvad der er først.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Redox/ORP sikker flow elektrode
Konnektortyper BNC vandtæt, RCA
Knudepunkt Sure-Flow
Materiale Epoxy krop
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Elektrode (Refillable) Ja
Type påfyldningsopløsning 900011 for prøver med total ionstyrke >0,2M; 900001 for prøver med total ionstyrke <0,2M
Til brug med (udstyr) Orion meter
Intern reference Ag/AgCl
Temperatur (engelsk) Drift 32 °F til 194 °F
Længde (engelsk) 4,33 tommer
Længde (engelsk) Kabel 39 tommer
Længde (metrisk) 110mm
Længde (metrisk) kabel 1m
Diameter (engelsk) Krop 0,51 tommer
Diameter (metrisk) krop 13 mm
Parameter Redox/ORP