Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Metalliske kombinationselektroder
Artikelnummer. 10758011
Knudepunkt:
Dobbelt
Keramisk
Sure-Flow
Materiale:
Dobbelt platin
Epoxy krop
Glas krop
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10758011
Brand: Thermo Scientific™ 977900
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Attain stable and drift-free ORP measurements in a variety of sample type.
Effektiv og pålidelig ORP/redox-måling kan udføres direkte eller med potentiometriske titreringer. 9678BNWP har en Sure-Flow-forbindelse, der forhindrer tilstopning af snavsede, tyktflydende eller spildevandsprøver. Epoxykroppen er velegnet til barske miljøer. 9778BNWP har et glaslegeme, der er kemisk resistent, som er fremragende i prøver med organiske opløsningsmidler.
Warranty: 12 months from date of purchase by Buyer or 18 months from date of shipment from Seller, whichever is earlier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Model 977900; Double platinum KF glass electrode
Knudepunkt Dobbelt
Materiale Dobbelt platin
Temperatur (metrisk) Drift 0°C to 40°C
Type Double Platinum KF Electrode, Glass
Til brug med (applikation) KF coulometric titrations
Til brug med (udstyr) Orion Meters
Temperatur (engelsk) Drift 32°F to 104°F