Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Membranhætter til Polarografisk Opløst Oxygen Probe
Artikelnummer. 10654603
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Orion DO-sonder 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Mængde:
1 Cap
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Mængde Pakningsstørrelse
10654603 Orion DO-sonder 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F 1 Cap Hver
1 options
Artikelnummer. 10654603 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 080515
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 DKK
    446.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 32.83 DKK
    6% Slukket
På lager
Reducer sondeservicetiden og eliminer monteringsproblemer ved hjælp af Thermo Scientific™ Orion™ Membranhætter til Polarografisk Opløst Oxygen Probe.
Reducer sondeservicetid og eliminer monteringsproblemer ved brug Thermo Scientific™ Orion™ Membranhætter til Polarografisk Opløst Oxygen Probe. Praktiske påskruede membranhætter hjælper med at sikre optimal sondeydelse.
Garanti: Ud af æsken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Orion DO-sonder 083005MD, 083010MD, 083025MD, 083060MD, 086030MD, 083005A, 083010A, 083005D, 086020A, 081010F
Type Membrankapsel
Sondetype Polarografisk DO
Mængde 1 Cap
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.