Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Lav modstand pH-elektrode, med BNC vandtæt stik
Artikelnummer. 10400263
Skift visning
Konnektortyper:
BNC (Vandtæt)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10400263 BNC (Vandtæt) Hver
1 options
Artikelnummer. 10400263 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 9162BNWP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 DKK
    2312.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 167.10 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Brug Thermo Scientific™ Orion™ 9162BNWP pH-elektrode med lav modstand i viskøse opløsninger.
Thermo Scientific™ Orion™ Spydspids-pH-elektroder giver pålidelige og præcise målinger af rutineprøver. Bedst egnet til at gennembore solide/semi-solide prøver og måle små volumenprøver.
Orion™ Single Junction Elektroder giver en pålidelig mulighed for rutinemæssig pH-måling. Disse sølvkloridelektroder fås i forskellige stilarter og giver nøjagtige målinger af typiske prøver.
Påkrævede opløsninger
  • Opløsning til påfyldning af elektroder
  • 900011 4M KCl med Ag/AgCl fyldeopløsning, 5 x 60 ml flasker
Elektrodeopbevaringsløsning
  • 910001 pH-elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml flaske
pH-buffere
  • 910168 pH 1,68 buffer, sporbar, NIST 475 ml
  • 910104 pH 4.01 buffer, farvekodet rød, NIST sporbar, 475 ml
  • 910105 pH 5,00 buffer, farvekodet orange, NIST sporbar, 475 ml
  • 910686 pH 6,86 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910107 pH 7,00 buffer, farvekodet gul, NIST sporbar, 475 ml
  • 910918 pH 9,18 buffer, DIN-standard, NIST sporbar, 475 ml
  • 910110 pH 10,01 buffer, farvekodet blå, NIST sporbar, 475 ml
  • 910112 pH 12,46 buffer NIST , sporbar, 475 ml
  • 910199 Standard All-in-One pH-buffersæt inkluderer pH 4,01, 7,00 og 10,01 buffere, 475 ml hver, pH
  • Elektrodeopbevaringsløsning, 475 ml og 12 mm elektrodeopbevaringsflaske
pH-rengøringsløsningssæt
  • 900020 Rengøringsopløsning A og C, 30 M: hver. B og D, 60 ml hver
Genstande inkluderet med
  • 900011 4M KCl med Ag/AgCl fyldopløsning 60 ml 1 flaske
Garantiperiode
  • 12 måneder fra købsdato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper BNC (Vandtæt)
Knudepunkt Keramisk
Materiale Glas krop
pH-område 0 til 14
Temperatur (metrisk) Drift 0 °C til 90 °C
Type Halvcelleelektrode
Til brug med (udstyr) Standard pH-meter
Intern reference Ag/AgCl
Præcision 0.02
Længde (metrisk) 110 mm
Diameter (metrisk) krop 12 mm
Diameter (metrisk) Kap 16 mm