Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Blykombination ionselektiv elektrode
Artikelnummer. p-4529778
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10191251
Brand: Thermo Scientific™ 9482BN
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål blyioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk.
Mål blyioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Blyelektroder.
  • Fritflydende tema Scientific™ Sure-Flow™ junction sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer
  • Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren ved blot at trykke på hætten
  • Bly-halvcelleelektrode, der bruges sammen med Orion 900200 Double Junction-referenceelektroden, giver fordelene ved Sure-Flow™ junction design
  • Kalibreringsstandards katalognummer: 948206 - 0,1 M Pb(CIO 4 ) 2 ; 948207 - 0,1 MNa2S04
  • Nødvendige ISA-katalognumre: Se instruktionsmanualen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konnektortyper Fast 1,2 m BNC Kabel
Oversigt Med BNC stik
Drift driftfri potentialer
Knudepunkt Sure-Flow
Til brug med (udstyr) ISE måler
Type Selektiv bly-ion-elektrode, BNC-stik