Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Blykombination ionselektiv elektrode
Description
Mål blyioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Blyelektroder.
Indeholder
fritflydende tema Scientific™ Sure-Flow™ junction sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer. Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren ved blot at trykke på hætten. Blyelektroden er en følsom endepunktsdetektor til titrering af sulfationer med blyperklorat.
Nødvendige løsninger:
Standard
948206–
– 0,1 M bly standard, 475 ml flaske 948207 0,1 M natriumsulfat standard til sulfatanalyse med bly ISE, 475 ml flaske
Elektrodefyldningsløsning 900062
– Optimale resultater B elektrodefyldningsopløsning, 5 x 60 ml flasker
Varer inkluderet
900062–
– Optimale resultater B elektrodefyldningsopløsning, 60 mL 1 flaske 948201 Polerbånd. Antal 2.
Garantiperiode 12
måneder fra købsdato
Specifications
Specifications
| Konnektortyper | BNC (Vandtæt) |
| Oversigt | Med vandtæt BNC stik |
| Drift | driftfri potentialer |
| Knudepunkt | Sure-Flow Junction |
| Til brug med (udstyr) | ISE-måler |
| Type | Bly-ion-selektiv elektrode, BNC vandtæt stik |