Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion™ Ionplus™ Sure-Flow™ Blykombination ionselektiv elektrode
Konnektortyper:
BNC, vandtæt
Fast 1,2 m BNC Kabel
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Mål blyioner i vandige opløsninger hurtigt, enkelt, præcist og økonomisk med Thermo Scientific™ Orion™ Blyelektroder.
- Fritflydende tema Scientific™ Sure-Flow™ junction sikrer stabile, afdriftsfrie potentialer
- Når konventionelle elektrodeforbindelser tilstoppes, kan Sure-Flow-forbindelsen åbnes og skylles ren ved blot at trykke på hætten
- Bly-halvcelleelektrode, der bruges sammen med Orion 900200 Double Junction-referenceelektroden, giver fordelene ved Sure-Flow™ junction design
- Kalibreringsstandards katalognummer: 948206 - 0,1 M Pb(CIO 4 ) 2 ; 948207 - 0,1 MNa2S04
- Nødvendige ISA-katalognumre: Se instruktionsmanualen
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Skruelåg |
| Oversigt | Med skruelågsstik |
| Drift | driftfri potentialer |
| Knudepunkt | Den fritflydende væskeforbindelse sikrer stabilitet |
| Til brug med (udstyr) | ISE måler |
| Type | Selektiv bly-ion-elektrode, skruelågsstik |