Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star PH111 bænk pH-målere
Artikelnummer. p-7224959
Skift visning
Type:
pH/mV måler Standardkit
pH/mV måler vanskeligt prøvesæt
pH/mV-måler lavt hovedmåler. Bio Sæt
pH/mV-måler med grundlæggende elektrode
pH/mV-måler med stativ
pH/mV-måler-kit Bio
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17731849 pH/mV-måler med stativ
17741849 pH/mV måler Standardkit
17751849 pH/mV-måler-kit Bio
17761849 pH/mV-måler lavt hovedmåler. Bio Sæt
17771849 pH/mV måler vanskeligt prøvesæt
17781849 pH/mV-måler med grundlæggende elektrode
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17731849 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LSTAR1110
Orion Lab Star PH111 bordplade pH-målere måler pH eller ORP med mV og temperatur, har et stort baggrundsbelyst display for nem synlighed og tilbyder et lille fodaftryk for at spare plads på bænken. Orion Lab Star pH-måleren er ideel til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning og dataregistrering.
Oplev den prisvindende Orion Lab Star PH111 pH/mV bænkmåler. Mål pH eller ORP samtidigt med mV og temperatur. Med en stor, baggrundsbelyst skærm for nem synlighed og lille fodaftryk for at spare plads på bænken, er denne pH-meter ideel til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning. Brug skærmstabiliserings- og klarindikatorerne til at hjælpe med at identificere, hvornår pH-måleren og ORP-målerens aflæsninger er færdige. Se aktive pH-, ORP- og temperaturkalibreringslogfiler med dato- og tidsstempel, optag nøglemålinger ved hjælp af 500-punkts dataloggen med dato- og tidsstempel, og udsend alle logfiler til en printer eller computer.
Orion Lab Star PH111 pH-målerens funktioner
  • Budgetvenlig pH-måler til forenklet pH- og ORP-test
  • Displayet viser pH, mV og temperatur samtidig for nøjagtig dataregistrering
  • Mål -2,000 til 18,000 pH, -2000,0 til +2000,0 mV og -5,0 til 105,0 °C eller 23,0 til 221,0 °F for at sikre omfattende målemuligheder
  • Udfør ét til fem punkts pH-kalibreringer, ét punkts ORP-kalibreringer og ét punkts temperaturjusteringskalibreringer for kompetent overholdelse af SOP
  • Stor 5-tommer baggrundsbelyst skærm gør det nemt at se og registrere målinger
  • Lille måleraftryk sparer værdifuld bordplads i dit laboratorium
  • Stabiliserende og klar-indikatorer på skærmen hjælper med at identificere, hvornår målingerne er færdige
  • pH-elektrode-tilstandsikon hjælper med at sikre pålidelig elektrodeydelse
  • Dato- og tidsdatastemplede data og kalibreringslogs understøtter GLP overholdelse
  • Se aktive pH-, ORP- og temperaturkalibreringslogs med dato- og tidsstempel for at sikre nøjagtige, reproducerbare målinger
  • Brug en 500-punkts datalog med dato- og tidsstempel til at registrere nøglemålinger
  • Output data og kalibreringslogs til en printer eller computer til langtidslagring
Meter og Meter Kits
  • LSTAR1110 er pH-måleren og stativet, som giver dig mulighed for at købe din pH-elektrode separat
  • LSTAR1115 er standard-pH-måler-udstyret, til almindelige pH-prøver som drikkevand, postevand, buffere (ikke-TRIS) og til almindelig brug for elever
  • LSTAR116 er den let-renlige bio pH-måler-kit til pH-prøver, der indeholder TRIS-buffere, proteiner, sulfider, halider eller andre komponenter, der kan forstyrre sølvklorid; Den medfølgende genopfyldelige pH-elektrode er nem at rengøre og genoprette
  • LSTAR117 er den lav-vedligeholdelses bio pH-måler-kit-løsning, til pH-prøver, der indeholder TRIS-buffere, proteiner, sulfider, halider eller andre komponenter, der kan forstyrre sølvklorid; Den medfølgende gelfyldte pH-elektrode er vedligeholdelsesfri og nem at betjene
  • LSTAR1118 er den vanskelige pH-måler-løsning, til pH-prøver, der er tykke, viskøse eller halvfaste, herunder fødevarer, drikkevarer, spildevand, emulsioner, jord, slurries, suspenderede stoffer eller slam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Lab Star PH111 bænk pH/mV meter med stativ
Inkluderer Måler med elektrodestander, PC-kabel, universal strømadapter
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C/± 0,5 °F
Nøjagtighed (mV) ±0,2 eller ±0,05 %, alt efter hvad der er størst
Nøjagtighed (pH) ±0,005,± 1 LSD
Datastyringsdetaljer Overfør enkelte eller alle datapunkter til printer eller computer
Udgange Computer eller printer (STARA-106)
Til brug med (applikation) Måler- og stativmulighed, vælg og køb elektroden separat
Måletilstande pH med mV og temperatur, ORP med mV og temperatur
Kalibrering pH, ORP og temperatur
Område (pH) -2 til 18
Opløsning (pH) 0.001, 0.01, 0.1
Kalibreringspunkter (pH) 1 til 5 point
Rækkevidde (mV) ±2000,0
Range (ORP) ±2000,0 mV med± 250 mV offset
Opløsning (mV) 0.1 mV
Kalibreringspunkter 1 (ORP)
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Temperaturområde (engelsk) 23,0 °F til 221,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type LCD, 5 tommer. Baggrundsbelyst
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 500 med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm
Indgange BNC til pH eller ORP, 8-benet MiniDIN til ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med twist-and-lock metertilslutning og udskiftelige vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Dimensioner (L x B x H) 198,3 x 155,2 x 61,7 mm, 7,81 x 6,11 x 2,43 tommer.
Vægt (metrisk) 700 gram
Vægt (engelsk) 1.54 lb.
garanti 3 års meter garanti
Type pH/mV-måler med stativ