Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star EC112 ledningsevne bænkmålere
Artikelnummer. p-7224960
Skift visning
Type:
Ledningsevnemåler
Ledningsevnemåler-kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17791849 Ledningsevnemåler
17701859 Ledningsevnemåler-kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17791849 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LSTAR1120
Orion Lab Star EC112 ledningsevne bænkmålere måler ledningsevne, saltholdighed eller TDS med temperatur, har et stort baggrundsbelyst display for nem synlighed og tilbyder et lille fodaftryk for at spare plads på bænken. Denne ledningsevnemåler er ideel til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning og dataregistrering.
Mål ledningsevne, saltholdighed eller totalt opløste faste stoffer med temperatur ved hjælp af Orion Lab Star EC112 ledningsevne bænkmåler. Med en stor, baggrundsbelyst skærm for nem synlighed og lille fodaftryk for at spare plads, er denne måler ideel til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning. Brug skærmstabiliserings- og klarindikatorerne til at hjælpe med at identificere, hvornår konduktivitetsmåleren, saltindholdsmåleren og TDS-målerens aflæsninger er færdige. Se aktive kalibreringslogfiler med dato og klokkeslæt, optag nøglemålinger ved hjælp af 500-punkts dataloggen med dato og klokkeslæt, og udsend alle logfiler til en printer eller computer.
Orion Lab Star EC112 ledningsevnemålers funktioner
  • Budgetvenlig ledningsevnemeter til forenklet ledningsevne, saltholdigheds- og TDS-test
  • Displayet viser ledningsevne, cellekonstant, temperatur og temperaturkoefficient samtidig for nøjagtig dataregistrering
  • Mål ledningsevne fra 0,00 μS til 500,0 mS, 0,00 til 80,0 ppt eller 0,00 til 42,0 PSU saltholdighed, 0,00 ppm til 500,0 ppt TDS og -5,0 til 105,0 °C eller 23,0 til 221,0 °F for at sikre omfattende målekapaciteter
  • Udfør ét til fem punkts ledningsevne- og TDS-kalibreringer, étpunkts saltholdighedskalibreringer og étpunkts temperaturjusteringskalibreringer for kompetent overholdelse af SOP
  • Stor 5-tommer baggrundsbelyst skærm gør det nemt at se og registrere målinger
  • Lille måleraftryk sparer værdifuld bordplads i dit laboratorium
  • Stabiliserende og klar-indikatorer på skærmen hjælper med at identificere, hvornår målingerne er færdige
  • Dato- og tidsdatastemplede data og kalibreringslogs understøtter GLP overholdelse
  • Se aktive ledningsevner, saltholdighed, TDS og temperaturkalibreringslogs med dato- og tidsstempel for at sikre nøjagtige, reproducerbare målinger
  • Brug en 500-punkts datalog med dato- og tidsstempel til at registrere nøglemålinger
  • Output data og kalibreringslogs til en printer eller computer til langtidslagring
Meter og Meter Kits
  • LSTAR1120 er ledningsevnemåleren og stativet, som giver dig mulighed for at købe din ledningsevneelektrode separat
  • LSTAR1125 er standard-ledningsmåler-udstyret, til almindelige ledningsevneprøver i et bredt område fra 1 μS/cm til 20 mS/cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Lab Star EC112 ledningsevne/saltindhold/TDS bænkmåler med stativ
Inkluderer Måler med elektrodestander, PC-kabel, universal strømadapter
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,5 % af aflæsningen± 1 LSD
Udgange Computer eller printer (STARA-106)
Til brug med (applikation) Måler- og stativmulighed, vælg og køb elektroden separat
Måletilstande Ledningsevne med temperatur, Saltholdighed med temperatur, TDS med temperatur
Kompatible prober 2-celle og 4-celle ledningsevne elektroder
Celle konstant 0,100 til 10,00 cm-1
Kalibrering Ledningsevne, saltholdighed, TDS og temperatur
Kalibreringspunkter (ledningsevne) 1-5 punkters ledningsevne
Kalibreringspunkter 1 punkt saltholdighed, 1-5 point TDS, 1 punkt temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00μ S til 500,0 mS
Opløsning (ledningsevne) 0,01, 0,1, 1μ S; 0,01, 0,1 mS
Temperaturkompensation Lineær (0 til 10 %/° C) eller slukket
Temperaturkoefficient 0 til 10 %/° C
Temperatur (metrisk) reference 15,0, 20,0, 25,0 eller 30,0 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 80,0 ppt; 0,00 til 42,0 PSU
Opløsning (saltholdighed) 0,01, 0,1 ppt; 0,01, 0,1 PSU
Nøjagtighed (saltholdighed) ±0,5 % af aflæsningen± 1 LSD
Salinitetsmåletilstande Naturligt havvand (ppt) eller praktisk saltholdighed (PSU)
Rækkevidde (TDS) 0.00 ppm to 500.0 ppt
Opløsning (TDS) 0.01, 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt
Nøjagtighed (TDS) ±0,5 % af aflæsningen± 1 LSD
TDS-faktorområde 0,40 til 1,00
Temperaturområde (metrisk) -5,0 °C til +105,0 °C
Temperaturområde (engelsk) 23,0 °F til 221,0 °F
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type 5 tommer baggrundsbelyst LCD
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 500-sæt med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Datastyringsdetaljer Sammenhængende, Auto-Read og tidsindstillede læsetilstande
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm
Indgange 8-benet MiniDIN for ledningsevne med indbygget ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med twist-and-lock metertilslutning og udskiftelige vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Dimensioner (L x B x H) 187,2 x 155,2 x 61,7 mm, 7,37 x 6,11 x 2,43 tommer.
Vægt (metrisk) 700 gram
Vægt (engelsk) 1.54 lb.
garanti 3 års meter garanti
Type Ledningsevnemåler