Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star DO Opløst Oxygen Bench Meter
Artikelnummer. 17721859
Skift visning
Type:
Opløst ilt-måler
Opløst iltmåler-kit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type
17721859 Opløst iltmåler-kit
17711859 Opløst ilt-måler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17721859 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. LSTAR1135
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10551.66 DKK
    10370.74 DKK / Pakke med 1
    Spare 180.92 DKK
    1% Slukket
Orion Lab Star DO113 bænkmålere med opløst ilt måler DO som % mætning eller koncentration med temperaturen, har et stort baggrundsbelyst display for nem synlighed og tilbyder et lille fodaftryk for at spare plads på bænken. Denne DO-måler er ideel til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning og dataregistrering.
Mål opløst oxygen som procent mætning eller koncentration i ppm eller mg/L med temperatur ved hjælp af Orion Lab Star DO113 DO bænkmåler. Med et stort, baggrundsbelyst display for nem synlighed og lille fodaftryk for at spare plads på bænken, er denne DO-måler ideel til forenklet, budgetvenlig test. Brug skærmstabiliserings- og klarindikatorerne til at hjælpe med at identificere, hvornår DO-måleraflæsninger er færdige. Se aktive kalibreringslogfiler med dato- og tidsstempel, optag nøglemålinger ved hjælp af 500-punkts dataloggen med dato- og tidsstempel, og udsend alle logfiler til en printer eller computer.
Orion Lab Star DO113 DO-målerfunktioner
  • Budgetvenlig DO-måler til forenklet opløst ilt som procentmætnings- eller koncentrationstestning
  • Displayet viser opløst ilt, barometertryk, temperatur og saltholdighed samtidig for nøjagtig dataregistrering
  • Mål 0,0 til 300,0 % mætning, 0,00 til 30,0 mg/L eller ppm og -5,0 til 105,0 °C eller 23,0 til 221,0 °F for at sikre omfattende målemuligheder
  • Udfør 100% og 0% mætningskalibreringer, étpunktskoncentrationskalibrering med en specialværdi (Winkler) og étpunkts temperaturjusteringskalibreringer for dygtig SOP-overholdelse
  • Brug automatisk barometertrykkompensation til DO-målinger med værdiindtastning i mmHg eller bar
  • Brug automatisk saltholdighedskompensation til DO-målinger med værdiindtastning på 0,0 til 45,0 ppt
  • Stor 5-tommer baggrundsbelyst skærm gør det nemt at se og registrere målinger
  • Lille måleraftryk sparer værdifuld bordplads i dit laboratorium
  • Stabiliserende og klar-indikatorer på skærmen hjælper med at identificere, hvornår målingerne er færdige
  • Dato- og tidsdatastemplede data og kalibreringslogs understøtter GLP overholdelse
  • Se aktiv DO som % mætning, DO som koncentrations- og temperaturkalibreringslogs med dato- og tidsstempel for at sikre nøjagtige, reproducerbare målinger
  • Brug en 500-punkts datalog med dato- og tidsstempel til at registrere nøglemålinger
  • Output data og kalibreringslogs til en printer eller computer til langtidslagring
Meter og Meter Kits
  • LSTAR1130 er DO-måler og stativ-muligheden, som giver dig mulighed for at købe din DO-elektrode separat
  • LSTAR1135 er standard DO-måler-kit til en bred vifte af opløste iltprøver, inklusive BOD med den medfølgende adapter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Orion Lab Star DO113 opløst oxygen bænkmåler standardsæt
Inkluderer 083005MD polarografisk DO/ATC-sonde med kalibreringsmuffe; 080513 DO-sondevedligeholdelsessæt; 080360 BOD adapter; måler med elektrodestander, pc-kabel, universal strømadapter
Til brug med (applikation) Til en bred vifte af opløste iltprøver inklusive BOD (med inkluderet adapter)
Måletilstande Opløst ilt (% mætning med temperatur), Opløst ilt (mg/L med temperatur), Opløst ilt (ppm med temperatur)
Sensortyper Polarografisk
Rækkevidde (polarografisk DO) 0,0 til 300,0 % mætning; 0,00 til 30,0 mg/L eller ppm
Opløsning (polarografisk DO) 0,1, 1 % mætning; 0,01, 0,1 mg/l eller ppm
Nøjagtighed (Polarografisk DO) ±2 % mætning± 1 LSD; ±0,2 mg/L eller ppm± 1 LSD
Trykområde 400,0 til 850,0 mmHg; 0,533 til 1,133 bar
Kalibreringstilstande 100 % mætning, 0 % mætning, tilpasset koncentrationsværdi
Temperaturområde (metrisk). -5,0 °C til +105,0 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Nøjagtighed (temperatur) ±0,3 °C,± 0,5 °F
Valg af temperatur Manuel eller automatisk med ATC-temperatursonde
Kalibrering af temperatursonde 1-punkts kalibrering af temperaturoffset
Display Type 5 tommer baggrundsbelyst LCD
Mulighed for baggrundslys Ja
Hukommelse Ikke-flygtig
Datapunkter 500-sæt med dato- og tidsstempel
Log funktionstype Automatisk med autoaflæsning og tidsaflæsning, manuel med kontinuerlig aflæsning
Datastyringsdetaljer Sammenhængende, Auto-Read og tidsindstillede læsetilstande
Alarmudgang Kalibreringspåmindelsesalarm
Indgange 9-pin MiniDIN til DO og ATC
Certificeringer/compliance CE, TUV 3-1, FCC klasse A
IP-vurdering IP54
AC-adapter Universal 100-240 V 50/60 Hz strømforsyning med twist-and-lock metertilslutning og udskiftelige vægstik til stikkontakter i USA/Japan, Euro, UK/Singapore, Australien/New Zealand og Kina
Dimensioner (L x B x H) 187,2 x 155,2 x 61,7 mm, 7,37 x 6,11 x 2,43 tommer.
Vægt (metrisk) 700 gram
Vægt (engelsk) 1.54 lb.
Relativ luftfugtighedsområde 5 til 85 %, ikke-kondenserende
garanti 3 års meter garanti
Procent mætningsområde Polarografisk DO 0,0 til 300,0 % mætning
Type Opløst iltmåler-kit
Udgange Computer eller printer (STARA-106)