Få mere at vide
Thermo Scientific™ Orion Lab Star Bench Meter tilbehør
Beskrivelse
Vælg tilbehør i Orion Lab Star-serien til målere til at understøtte din Orion Lab Star PH111 pH/mV-måler, Orion Lab Star EC112-konduktivitetsmåler eller Orion Lab Star DO113 måler for opløst ilt. Brug tilbehøret til målerens støvdæksel til længere opbevaring af måleren. Vælg en erstatningsmåler-monteret elektrodeholder, universel strømadapter eller computerkabel, når det er nødvendigt. Orion Lab Star-seriens pH-meter, konduktivitetsmåler og DO-måler er ideelle til forenklet, budgetvenlig laboratorietestning og dataregistrering.
Orion Lab Star Series Meter Tilbehør Funktioner
- LSTAR-ARM Orion Lab Star-seriens målermonterede elektrodestander giver dig mulighed for at udskifte dit elektrodestander efter behov og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler
- LSTAR-PWR Orion Lab Star serie universel strømforsyning, 100-240V 50/60 Hz, giver dig mulighed for at udskifte din strømadapter efter behov og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO meter
- LSTAR-USB Orion Lab Star-serien USB computerkabel giver dig mulighed for at udskifte dit computerkabel efter behov og er kompatibelt med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO meter
- LSTAR-CVR Orion Lab Star-seriens målerstøvdæksel beskytter din måler mod støv og snavs under opbevaring og er kompatibel med Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler
Ekstra tilbehør, der er kompatibelt med Orion Lab Star Series målere
- STARA-106 blækbånd kompakt printer, 100-240V 50/60 Hz
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Orion Lab Star serie elektrodestativ med meter-fastgørbart beslag |
| Type | Elektrodeholder |
| Certificeringer/compliance | Ingen |
| Kompatibilitet | Orion Lab Star PH111 pH-meter, Orion Lab Star EC112 ledningsevnemåler og Orion Lab Star DO113 DO-måler |